Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 recharges - Pointes de micropipettes
Code produit 16212381 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
5 à 100 μl
Déclaration de pureté:
Eppendorf Qualité
Pour un usage en PCR
Conditionnement:
3840 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Déclaration de pureté Conditionnement
16212381 0,1 à 20 μl Eppendorf Qualité 3840 pièces
16272371 0,1 à 20 μl Pour un usage en PCR 3840 pièces
16282371 5 à 100 μl Pour un usage en PCR 3840 pièces
16222381 5 à 100 μl Eppendorf Qualité 3840 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16212381 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030076044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    418.00€ / 3840 pièces
    Économisez 48.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf epT.I.P.S.™ Les recharges 384 fournissent des embouts de micropipettes de haute précision de qualité « Eppendorf » et « PCR clean », adaptés aux applications sur plaques 384 puits, garantissant précision, réduction des déchets et compatibilité dans les laboratoires à haut débit.
  • Conçues pour une distance conique de 4,5 mm
  • epT.I.P.S. 384 pointes de pipettes construisant un système avec les pipettes Research Plus et Xplorer à 16 et 24 canaux pour une sécurité et une fiabilité optimales
  • La technologie innovante SOFTattach garantit l’adaptabilité et l’étanchéité des pointes
  • Permet de remplir toute une plaque à 384 puits sans desserrer les pointes des pipettes
  • Alignement parfait des pointes grâce à une coaxialité extraordinaire permettant de manipuler les plaques et de transférer des liquides de manière sécurisée
  • La forme des pointe de epT.I.P.S. 384 est ajustée pour s’adapter parfaitement aux puits des plaques à 384 puits
  • La force de fixation de la pointe est diminué de 40 % par cône, comparé aux pipettes à 8 et 12 canaux
  • La force d’éjection des pointes est réduite grâce à la technologie SOFTattach afin de garantir des conditions de travail ergonomiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 20 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Modèle epT.I.P.S.™ 384 recharges
Longueur (impériale) 1,7 in
Longueur (métrique) 42 mm
Déclaration de pureté Eppendorf Qualité
Conditions de stockage Température ambiante
Format Recharge
Type de pointe Universal
Conditionnement 3,840 pointes (10 plateaux x 384 pointes)
Quantité 3 840 pointes
Type de produit Pointes de micropipettes
Code couleur Rose clair
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d'air, Universal
Gamme de produits epT.I.P.S.
Matériau Polypropylène
Afficher plus Afficher moins
Les pointes de pipettes de la gamme :Productname: et les numéros de produits respectifs sont conçues et fabriquées pour le transfert de liquides à faible contamination, en particulier pour les échantillons provenant du corps humain et pour les réactifs dans le cadre d'une application de diagnostic in vitro afin de pouvoir utiliser le dispositif médical de diagnostic in vitro comme prévu. Le produit :Productname: mentionné ci-dessus est un dispositif de diagnostic in vitro conforme à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998. Elles sont destinées exclusivement à un usage unique et doivent être utilisées par un personnel qualifié.