Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boîte 2.0
Code produit 17801467 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 000 à 1 250 μl
1 250 μl à 5 ml
10 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17801467 1 000 à 1 250 μl 1 pièce
17891457 10 à 300 μl 1 pièce
17811467 1 250 μl à 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17801467 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030076257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.10€
    36.80€ / 1 pièces
    Économisez 4.30€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf epT.I.P.S.™ La boîte 2.0, disponible avec des embouts de pipettes « qualité Eppendorf » ou en boîte vide, améliore l’efficacité du laboratoire grâce à des innovations TwinLid™ Technologie, empilabilité améliorée et ergonomie supérieure pour un pipetage sûr et organisé.
  • Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
  • Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple des pointes et des pipettes
  • Les pointes peuvent être fixées à une pipette à partir des plateaux de recharge
  • Les boîtes et les plateaux sont autoclavables à 121 °C pour une réutilisation
  • epT.I.P.S. Boîte 2.0 et epT.I.P.S. coffret disponibles en Eppendorf qualité
  • Étiqueté ACT™ par l’association My Green Lab™ pour vous aider à faire un choix de produit éclairé en matière de durabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc, Bleu
Capacité Pointes de pipettes
Matériau Polypropylène
Positions Multiple
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) epT.I.P.S recargas
Conditionnement 1 boîte réutilisable vide
Quantité 1 de chaque
Dimensions 1 000 à 1 250 μl
Comprend Solo caja
Type de produit Caja de propinas vacía
Array Aucun