Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boîte 2.0
Code produit 17811467 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 000 à 1 250 μl
1 250 μl à 5 ml
10 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17811467 1 250 μl à 5 ml 1 pièce
17891457 10 à 300 μl 1 pièce
17801467 1 000 à 1 250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17811467 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030076265
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eppendorf epT.I.P.S.™ La boîte 2.0, disponible avec des embouts de pipettes « qualité Eppendorf » ou en boîte vide, améliore l’efficacité du laboratoire grâce à des innovations TwinLid™ Technologie, empilabilité améliorée et ergonomie supérieure pour un pipetage sûr et organisé.
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc, Bleu
Capacité Pointes de pipettes
Matériau Polypropylène
Positions Multiple
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) epT.I.P.S recargas
Conditionnement 1 boîte réutilisable vide
Dimensions 1 250 μl à 5 ml
Comprend Solo caja
Type de produit Caja de propinas vacía
Array Aucun