Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Portoirs - Pointes de pipettes
BIOPHARMA
Code produit 16402255 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 ml
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Déclaration de pureté:
Biopur™ (stérile)
Nettoyage PCR (non stérile)
Qualité Eppendorf (non stérile)
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
480 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Déclaration de pureté Conditionnement
16402255 50 à 1 000 μl Bleu Biopur™ (stérile) 480 pièces
16667872 0,1 à 5 ml Violet Nettoyage PCR (non stérile) 120 pièces
16637872 0,1 à 5 ml Violet Qualité Eppendorf (non stérile) 120 pièces
16647872 0,2 à 5 ml Violet Qualité Eppendorf (non stérile) 120 pièces
16657872 0,5 à 10 ml Turquoise Qualité Eppendorf (non stérile) 120 pièces
16472245 0,1 à 20 μl Gris moyen Biopur™ (stérile) 480 pièces
16482245 2 à 200 μl Jaune Biopur™ (stérile) 480 pièces
16492245 20 à 300 μl Orange Biopur™ (stérile) 480 pièces
16412255 50 à 1 250 μl Vert Biopur™ (stérile) 480 pièces
16422255 50 à 1 250 μl Vert foncé Biopur™ (stérile) 480 pièces
16432255 0,25 à 2,5 ml Rouge Biopur™ (stérile) 240 pièces
16442255 0,1 à 5 ml Violet Biopur™ (stérile) 120 pièces
16452255 0,2 à 5 ml Violet Biopur™ (stérile) 120 pièces
16462255 0,5 à 10 ml Turquoise Biopur™ (stérile) 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16402255 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030075250
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf epT.I.P.S.™ Les supports sont équipés d'embouts de pipettes de haute précision de qualité Eppendorf, certifiés PCR et Biopur.™ des grades de pureté « et stérile », dans des racks jetables conçus pour une organisation optimale et une plus grande facilité d'utilisation dans les environnements de laboratoire exigeants.
  • Garantis usage en PCR, stériles, exempts de pyrogènes, d’ATP et d’ADN bactérien
  • Ils répondent aux exigences les plus strictes des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires
  • Répond également aux exigences décrites pour la biologie moléculaire et la biologie cellulaire
  • Numéro de lot et date de péremption sur chaque étiquette de portoir
  • Certificats spécifiques au lot délivrés par un laboratoire indépendant disponibles au téléchargement
  • Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
  • Durabilité améliorée avec 20 % de polypropylène en moins consommés par portoir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Remplace le numéro de réf. 0030075072
Volume (métrique) 50 à 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,79 in
Longueur (métrique) 71 mm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles
Déclaration de pureté Biopur™ (stérile)
À utiliser avec (application) Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire
Format Rack
Type de pointe Étroit
Conditionnement 480 pointes (5 portoirs x 96 pointes)
Quantité 480 cônes (5 x 96)
Type de produit Pointes de pipettes
Comprend Portoirs, couvercle
Code couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d'air
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.