Description
- Garantis usage en PCR, stériles, exempts de pyrogènes, d’ATP et d’ADN bactérien
- Ils répondent aux exigences les plus strictes des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires
- Répond également aux exigences décrites pour la biologie moléculaire et la biologie cellulaire
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque étiquette de portoir
- Certificats spécifiques au lot délivrés par un laboratoire indépendant disponibles au téléchargement
- Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
- Durabilité améliorée avec 20 % de polypropylène en moins consommés par portoir
Spécification
Spécification
| Description | Remplace le numéro de réf. 0030075030 |
| Volume (métrique) | 2 à 200 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Incolore |
| Couleur de rack | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,08 in |
| Longueur (métrique) | 53 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?