Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Portoirs - Pointes de pipettes
Code produit 16637872 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 ml
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Déclaration de pureté:
Biopur™ (Sterile)
Biopur™ (stérile)
Nettoyage PCR (non stérile)
Qualité Eppendorf (non stérile)
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
480 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Déclaration de pureté unitSize
16637872 0,1 à 5 ml Violet Qualité Eppendorf (non stérile) 120 pièces
16667872 0,1 à 5 ml Violet Nettoyage PCR (non stérile) 120 pièces
16647872 0,2 à 5 ml Violet Qualité Eppendorf (non stérile) 120 pièces
16657872 0,5 à 10 ml Turquoise Qualité Eppendorf (non stérile) 120 pièces
16472245 0,1 à 20 μl Gris moyen Biopur™ (Sterile) 480 pièces
16482245 2 à 200 μl Jaune Biopur™ (Sterile) 480 pièces
16492245 20 à 300 μl Orange Biopur™ (stérile) 480 pièces
16402255 50 à 1000 μl Bleu Biopur™ (Sterile) 480 pièces
16412255 50 à 1250 μl Vert Biopur™ (Sterile) 480 pièces
16422255 50 à 1 250 μl Vert foncé Biopur™ (stérile) 480 pièces
16432255 0,25 à 2,5 ml Rouge Biopur™ (Sterile) 240 pièces
16442255 0,1 à 5 ml Violet Biopur™ (stérile) 120 pièces
16452255 0,2 à 5 ml Violet Biopur™ (Sterile) 120 pièces
16462255 0,5 à 10 ml Turquoise Biopur™ (stérile) 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16637872 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030071638
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eppendorf epT.I.P.S.™ Les supports sont équipés d'embouts de pipettes de haute précision de qualité Eppendorf, certifiés PCR et Biopur.™ des grades de pureté « et stérile », dans des racks jetables conçus pour une organisation optimale et une plus grande facilité d'utilisation dans les environnements de laboratoire exigeants.
  • Conception de portoir mince et moderne avec couvercle refermable
  • Conditionnement en portoirs
  • À utiliser dans les industries pharmaceutique et alimentaire, la biologie moléculaire et les technologies cellulaires
  • Plus écologique avec 35 % de polypropylène consommé en moins par portoir
  • Un laboratoire indépendant inspecte chaque lot de production
  • Des certificats spécifiques à chaque lot sont disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 5 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Violet
Couleur de rack Violet
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
À utiliser avec (application) Biologie cellulaire/moléculaire, industrie médicale, pharmaceutique et alimentaire
Format Rack
Type de pointe Étroit
Conditionnement 120 pointes (5 portoirs x 24 pointes)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Violet
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de coussin à air
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.