Description
- Qualité de pureté biologique la plus élevée
- Usage en PCR garanti, stérile
- Sans pyrogènes, ATP et ADN
- L’emballage de stérilité est conforme aux normes DIN EN ISO 11607 et DIN EN 868-2-10
- Conception de rack mince et moderne avec couvercle refermable
- Conditionnement en racks
- À utiliser dans les industries pharmaceutiques et alimentaires, la biologie moléculaire et la technologie cellulaire
- Durabilité améliorée avec 35 % moins de polypropylène consommé par rack
- Un laboratoire indépendant inspecte chaque lot de production
- Des certificats spécifiques à chaque lot sont disponibles
Specifications
Specifications
| Description | Pyrogen-, ATP-, and DNA-free |
| Volume (métrique) | 0,1 à 5 ml |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Violet |
| Couleur de rack | Violet |
| Longueur (impériale) | 4,7 in |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 and 2 and DIN EN 868-2 to 10 |
| Déclaration de pureté | Nettoyage PCR (non stérile) |
| Show More |