Learn More
Eppendorf™ Boîte 2.0 epT.I.P.S.™ - Pointes de pipette
Code produit 17382890 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 5,0 mL
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
96 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Conditionnement
17382890 50 à 1 000 μl Bleu 96 pièces
17332890 0,1 à 10 μl Gris foncé 96 pièces
17342890 0,1 à 20 μl Gris moyen 96 pièces
17352890 0,5 à 20 μl Gris clair 96 pièces
17362890 2 à 200 μl Jaune 96 pièces
17372890 20 à 300 μl Orange 96 pièces
17392890 50 à 1 250 μl Vert 96 pièces
17302900 50 à 1 250 μl Vert foncé 96 pièces
17312900 0,25 à 2,5 ml Rouge 48 pièces
17322900 0,1 à 5,0 mL Violet 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17382890 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030076176
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf epT.I.P.S.™ La boîte 2.0, disponible avec des embouts de pipettes « qualité Eppendorf » ou en boîte vide, améliore l’efficacité du laboratoire grâce à des innovations TwinLid™ Technologie, empilabilité améliorée et ergonomie supérieure pour un pipetage sûr et organisé.
  • epT.I.P.S.™ Boîte 2.0, Eppendorf Quality™
  • Norme de qualité Eppendorf : Propriétés de mouillage optimales, grande transparence, pureté optimale
  • Boîtes et plateaux autoclavables à 121°C, optimaux avec boîtes epT.I.P.S. (jusqu’à 100 fois autoclavables)
  • Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
  • Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
  • Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Modèle epTIPS
Longueur (métrique) 71 mm
Certifications/Conformité EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 et 2, DIN EN 868-2 à 10
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
À utiliser avec (application) Pipetage des liquides, Distribution de liquides, Mélange des liquides, Remplissage, plaques et récipients réactifs, Gel de remplissage pour l’électrophorèse, Extraction de phase et élimination des surnadants
Format Boîte
Type de pointe Étroit
Conditionnement 1 boîte réutilisable de 96 pointes
Quantité 96 cônes/boîte
Type de produit Pointes de pipettes
Comprend Boîte réutilisable, conseils
Code couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d'air
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.