Learn More
Eppendorf™ Kits epT.I.P.S.™ - Pointes de pipette
Code produit 17302910 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
240 pièces
480 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Conditionnement
17302910 50 à 1 000 μl Bleu 480 pièces
17352900 0,1 à 10 μl Gris foncé 480 pièces
17362900 0,1 à 20 μl Gris moyen 480 pièces
17372900 0,5 à 20 μl Gris clair 480 pièces
17382900 2 à 200 μl Jaune 480 pièces
17392900 20 à 300 μl Orange 480 pièces
17312910 50 à 1 250 μl Vert 480 pièces
17322910 0,25 à 2,5 ml Rouge 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17302910 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030076346
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf epT.I.P.S.™ Les kits, de qualité « Eppendorf », allient la praticité d'une boîte 2.0 réutilisable à des embouts de pipettes rechargeables de haute qualité, offrant une solution durable et efficace pour un pipetage précis et organisé en laboratoire.
  • epT.I.P.S.™ Ensemble, Eppendorf Quality™
  • Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
  • Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
  • Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
  • Les plateaux et les boîtes peuvent être autoclavés à 121°C afin d’être utilisés ultérieurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Modèle epTIPS
Longueur (métrique) 71 mm
Certifications/Conformité EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 et 2 et DIN EN 868-2 à 10.
Déclaration de pureté Qualité Eppendorf (non stérile)
À utiliser avec (application) Pipetage des liquides, dispensation de liquides, mélange des liquides, remplissage des plaques et récipients réactionnels, remplissage des gels pour l’électrophorèse, extraction de phase et élimination des surnageants.
Format Boîte
Type de pointe Étalon
Conditionnement 480 pointes (5 plateaux x 96 pointes), 1 boîte réutilisable
Quantité 480/boîte
Type de produit Pointes de pipettes
Comprend Racks jetables, rechargements
Code couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de coussin d'air
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.