Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pointes de pipette standard
Code produit 10708972 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,5 à 10 ml
0,5 à 20 μl
100 à 5 000 μl
1000 à 10 000 μL
2 à 200 μl
20 à 300 μl
250 à 2 500 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Longueur (métrique):
34 mm
40 mm
4,6cm
5,3cm
5.5cm
55mm
7.1cm
7,6cm
10,3cm
11,5cm
12 cm
16.5 cm
24.3cm
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Couleur:
Bleu
Incolore
Jaune
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Code couleur Couleur Conditionnement
10708972 0,5 à 20 μl 4,6cm Gris clair Incolore 1000 pièces
10157291 100 à 5 000 μl 12 cm Violet Incolore 500 pièces
10333682 0,5 à 10 ml 16.5 cm Turquoise Incolore -
10199171 1000 à 10 000 μL 24.3cm Turquoise Incolore 200 pièces
11920537 2 à 200 μl 5,3cm Jaune Incolore 1000 pièces
10248621 2 à 200 μl 5,3cm Jaune Jaune 1000 pièces
10177241 20 à 300 μl 5.5cm Orange Jaune 1000 pièces
10370842 50 à 1 000 μl 7.1cm Bleu Bleu 1000 pièces
10772559 50 à 1 000 μl 7.1cm Bleu Incolore 1000 pièces
10218671 250 à 2 500 μl 11,5cm Rouge Incolore 500 pièces
10197241 50 à 1 250 μl 7,6cm Vert Incolore 1000 pièces
10788962 0,1 à 10 μl 34 mm Gris foncé Incolore 1000 pièces
10426461 0,1 à 20 μl 40 mm Gris moyen Incolore -
10744587 50 à 1 250 μl 10,3cm Vert foncé Incolore 1000 pièces
10541159 20 à 300 μl 55mm Orange Incolore 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10708972 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030000854
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pur
  • Forces minimales requises pour la mise en place et l’éjection avec le plus haut niveau d’étanchéité
  • Grâce à leur géométrie ergonomique, les cônes s’ajustent parfaitement sur la pipette Eppendorf
  • Les graduations fines permettent de vérifier visuellement le volume de pipetage encore plus facilement
  • Les pointes fines rétractées ou allongées simplifient la manipulation des petits volumes
  • Les pointes longues et étroites atteignent le fond des récipients hauts et étroits sans toucher les bords
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 à 20 μl
Filtré Produit non filtré
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,8 in
Longueur (métrique) 4,6cm
Format En vrac
Type de pointe Universal
Conditionnement 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)
Quantité 1000 Pk.
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Gris clair
À utiliser avec (équipement) Eppendorf, Universal
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.
Graduations Fine