Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4797 |
| Description | Joint rodé conique, étiquette de marquage |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Raccord manchonné | 24/29 NS |
| Diamètre (métrique) externe | 64 mm |