Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flasque en verre Erlenmeyer
Code produit 31937665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Joint conique standard:
14/23
29/32
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
31937665 100 mL 29/32 10 pièces
31937668 50 mL 14/23 10 pièces
31937663 50 mL 29/32 10 pièces
31937674 100 mL 14/23 10 pièces
31937671 250 mL 29/32 10 pièces
31937680 500 mL 29/32 10 pièces
31937657 1000 mL 29/32 10 pièces
31937660 2000 mL 29/32 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31937665 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU071.202.14
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flasque en verre Erlenmeyer avec un joint pour un usage général en laboratoire.
  • Fioles en verre Erlenmeyer avec joints, idéales pour mélanger des liquides
  • Disponible en capacités de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
  • Les joints NS 14/23 sont disponibles pour des flasques de 50 mL et 100 mL
  • NS 29/32 les joints sont disponibles pour des flacoles de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
  • Fabriqué en ASTM verre résistant à la chaleur E-438 Type 1, Boro 3.3
  • Conforme à ISO la norme 4797
  • Imprimé avec un émail blanc durable
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flacon Erlenmeyer
Joint conique standard 29/32
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Joint
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Traitement de surface Aucun