Learn More
Glassco Laboratory Equipments Fiole en verre Erlenmeyer Heavy duty
Code produit 31937694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31937694 250 mL 10 pièces
31937687 50 mL 10 pièces
31937679 100 mL 10 pièces
31937661 500 mL 10 pièces
31937696 1000 mL 10 pièces
31937651 2000 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31937694 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU231.237.05
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flasque en verre Erlenmeyer robuste avec une ouverture étroite destinée à un usage général en laboratoire.
  • Fioles en verre Erlenmeyer robustes avec des bouches étroites
  • Disponible en capacités de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
  • Fabriqué en ASTM verre résistant à la chaleur E-438 Type 1, Boro 3.3
  • Construction à murs lourds
  • Conforme à ISO 1773
  • Imprimé avec un émail blanc durable
  • Une jante renforcée et épaisse aide à réduire les écaillages et les casses
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flasque Erlenmeyer robuste
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Traitement de surface Aucun