Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles en plastique antistatique avec pointes plates et en bec de canard
Code produit 15657418 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15657418 11,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15657418 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0738717
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pinces brucelles sécurisées ESD, renforcées par des fibres de carbone, offrent une excellente résistance à l’usure et à l’abrasion.Ces pinces sont idéales pour manipuler des matériaux sensibles tels que des composants électroniques, des pièces micromé
  • Sécurité ESD
  • Renforcée avec 30% de fibre de carbone
  • Résistante à l’usure et à l’abrasion
  • Rigidité, haute résistance à la traction et à la flexion
  • Embouts plats, en bec de canard
  • Manipulez les composan
Spécification
Longueur (métrique) 11,5 cm
Matériau Plastique et fibre de carbone antistatique
Description Pince en plastique antistatique
À utiliser avec (application) Matériaux sensibles tels que composants électroniques, pièces micromécaniques, substrats en verre et en céramique
Stérilité Non stérile
Type de pointe Pointes Duckbill, plates