Learn More
Heathrow Scientific eShield™ Étuis Stay-Clean pour smartphone
Code produit 30804785 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
6 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale)
30804785 6 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30804785 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur EC3100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65€
    13.02€ / 100 pièces
    Économisez 2.63€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protégez votre appareil, restez à l'abri des germes
eShield™ Les coques Stay-Clean offrent une barrière anti-germes fiable pour les smartphones dans les environnements non stériles, réduisant les risques de contamination croisée tout en maintenant la pleine fonctionnalité de l'appareil.
  • Pour une utilisation avec les smartphones
  • Protection barrière résistante aux déchirures
  • Réduit la contamination croisée
  • Matériau propre, transparent et approuvé par la FDA
  • Usage unique, jetable
  • Sensible au toucher, même avec des gants doubles
  • Fermeture auto-adhésive facile et sécurisée
  • Ajustable pour un maintien optimal et une meilleure performance de l'écran tactile
Prudence:
  • Non stérile. Ne pas utiliser en milieu stérile.
  • À utiliser dans les hôpitaux, les cabinets dentaires, les services d'urgence, les établissements OSHA, les cabinets médicaux, vétérinaires, de restauration, de construction, industriels ou autres environnements désordonnés ou contaminés.
  • Non submersible. Ne pas les réutiliser.
Avertissement :
  • Le couvercle limite le flux d'air vers l'appareil.
  • Certains appareils nécessitent un flux d'air important pour leur refroidissement. Avant une utilisation prolongée, vérifiez que l'appareil ne surchauffe pas lorsqu'il est placé dans la housse Stay-Clean.
Caractéristiques :
  • Couleur claire.
  • Matériau : PEBD
  • Quantité : Caisse de 100
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Auto-adhésif
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 6 in
Largeur (impériale) 4 in
Type de produit Couverture personnalisée
Longueur (métrique) 15.2 cm
Largeur (métrique) 10.2 cm