Learn More
Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Código de producto. 31005814
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
31005814 5 g 5g
30989394 25 g 25g
30999376 100 g 100g
30996877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31005814 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1289705g
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 4644-61-5
Molecular Formula C8H14ClNO3
MDL Number MFCD00043267
Quantity 5 g
SMILES O=C(C1CNCCC1=O)OCC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 207.66
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.