Learn More
Ethyl N-(mesitylsulfonyl)oxyacetimidate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30982891
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30982891 25 g
30969400 1 g
30981688 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30982891 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12945525g
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 38202-27-6
Molecular Formula C13H19NO4S
MDL Number MFCD00009244
Quantity 25 g
SMILES C/C(OCC)=N\OS(=O)(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)=O
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl N-(mesitylsulfonyl)oxyacetimidate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.