Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution 0.01M (0.02N), NIST Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10059981 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Ampule
Packaging:
Ampoule
Pakningsstørrelse:
1 ampoule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10059981 1 Ampule Ampoule 1 ampoule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10059981 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3720C/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
For volumetric analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 139-33-3
Color Colorless
Packaging Ampoule
Molecular Formula C10H14N2Na2O8
MDL Number MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantity 1 Ampule
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Physical Form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.