Learn More
Fisherbrand™ Horloge atomique à signal Europe
Code produit 15378754 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1Chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15378754 1Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15378754
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette horloge pour les applications générales de chronométrage en laboratoire. L’horloge atomique à signal Europe Fisherbrand™ Traceable™ définit automatiquement les bonnes date et heure.
  • Caractéristiques : l’horloge atomique à signal radio définit automatiquement la date/l’heure ; le calendrier affiche le mois/la date et le jour
  • Plage de températures : -5 °C à 50 °C (23 °F à 122 °F) ; résolution : 0,1°C ; précision : ±1°C
  • Fournie avec un support de montage mural, un support de paillasse, des piles et un certificat Traceable™
Informations sur la commande
Type d’affichage
Spécification
Type de produit Horloge atomique à signal Europe
Précision plusmn; 1deg;C
Plage de températures (métrique) -5°C à +50°C
Précision de la température plusmn; 1deg;C
Résolution de la température 0,1deg;C
Quantité 1Chaque