Description
- Son couple maximal de 40 Ncm à basse vitesse et son réglage linéaire à 20 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes.
- La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR allie design moderne, convivialité et performances fiables.
- Avec jusqu’à 23 % d’espace en moins que les modèles précédents, ils s’adaptent parfaitement à n’importe quel laboratoire.
- La mesure innovante de la tendance du couple montre la tendance de viscosité de l’échantillon (±précision de 6 Ncm).
- La tendance du couple est affichée directement sur l’écran et fournit un retour important sur le processus de mélange.
- Grâce à un réglage automatique de la vitesse dans la plage de 30 à 2000 tr/min, des résultats constants sont assurés, même si la viscosité du milieu change.
- Convivial : Le grand écran LCD affiche tous les paramètres d’un coup d’œil.
- Le mandrin à dégagement rapide permet de changer les outils de mixage d’une seule main, sans outils supplémentaires.
- Clé de verrouillage : Empêche les modifications accidentelles des réglages.
- Circuits de sécurité : Arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge.
- Classe de protection IP 54 : Résistante aux éclaboussures et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements exigeants.
- Moteur sans balais : Durable, propre et silencieux en fonctionnement.
- USB et RS232.
- Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration dans les flux de travail numériques et la documentation des processus.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 25 L |
| Affichage | LCD |
| Tension | 240 V |
| Dimensions (L x l x H) | 191 x 89 x 237 mm |
| Type de prise | UE |
| Certifications/Conformité | Classification Salle ISO blanche 7/8 |
| Taille du porte-échantillon | 10 mm |
| Matériau | Revêtement Alu Cast |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Afficher plus |