Description
- La nouvelle génération d’agitateurs suspendus EUROSTAR allie design moderne, convivialité et performances fiables tout en nécessitant jusqu’à 23 % d’espace en moins par rapport aux modèles précédents, ce qui les rend adaptés à tout laboratoire.
- Un couple maximal de 100 Ncm à basse vitesse et un réglage linéaire à 60 Ncm à vitesse maximale garantissent des performances fiables et puissantes pour des applications de mélange en laboratoire exigeantes.
- Une mesure innovante de la tendance du couple montre la tendance de viscosité de l’échantillon avec une précision de ±6 Ncm, affichée directement à l’écran pour fournir un retour d’information important pendant le processus de mélange.
- Le réglage automatique de la vitesse dans la plage de 30 à 2000 tr/min garantit des résultats constants et fiables même si la viscosité du milieu change pendant le fonctionnement.
- Un grand écran LCD affiche clairement tous les paramètres d’un coup d’œil pour un fonctionnement pratique et convivial.
- Le mandrin à libération rapide permet de changer les outils de mixage d’une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
- La fonction de la clé de verrouillage empêche les modifications accidentelles des réglages pendant le fonctionnement pour améliorer la sécurité des procédés.
- Les circuits de sécurité intégrés permettent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge afin de protéger à la fois l’utilisateur et l’équipement.
- La classe de protection IP 54 assure la résistance aux éclaboussures d’eau et à la vapeur pour une utilisation fiable dans des environnements de laboratoire exigeants.
- Le moteur sans balais offre un fonctionnement durable, propre et silencieux avec des besoins d’entretien réduits.
- USB et les interfaces RS232 assurent une connectivité pratique et l’intégration des flux de travail.
- Compatible avec labworldsoft™ les logiciels de laboratoire pour l’intégration numérique des flux de travail et la documentation des processus.
Specifications
Specifications
| Vitesse | 0 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 60 L |
| Affichage | LCD |
| Tension | 240 V |
| Dimensions (L x l x H) | 191 x 89 x 237 mm |
| Type de prise | UE |
| Certifications/Conformité | Classification Salle ISO blanche 7/8 |
| Taille du porte-échantillon | 10 mm |
| Matériau | Revêtement Alu Cast |
| Type du moteur | CC sans balais |
| Show More |