Learn More
Fisherbrand™ Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles
Code produit 16504251 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2,5 L
4 l
9 l
Couleur:
Bleu
Vert
Violet
Comprend:
Bac avec couvercle
Couvercle amovible
Seau avec couvercle
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Comprend Conditionnement
16504251 9 l Vert Bac avec couvercle 1 pièce
16534241 1 l Bleu Couvercle amovible 1 pièce
16544241 1 l Vert Couvercle amovible 1 pièce
16554241 1 l Violet Bac avec couvercle 1 pièce
16564241 4 l Bleu Couvercle amovible 1 pièce
16574241 4 l Vert Couvercle amovible 1 pièce
16584241 4 l Violet Couvercle amovible 1 pièce
16594241 9 l Bleu Couvercle amovible 1 pièce
16514251 9 l Violet Couvercle amovible 1 pièce
16524251 2,5 L Bleu Seau avec couvercle 1 pièce
16534251 2,5 L Vert Couvercle amovible 1 pièce
16544251 2,5 L Violet Couvercle amovible 1 pièce
16554251 4 l Bleu Seau avec couvercle 1 pièce
16564251 4 l Vert Couvercle amovible 1 pièce
16574251 4 l Violet Couvercle amovible 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 16504251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    152.55€ / 1 pièces
    Économisez 29.45€
    16% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Couvercle amovible.
Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !
  • L’éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
  • Compatible avec la glace, la glace sèche, l’azote liquide, l’alcool et les solutions salines
  • Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
  • Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés
Spécification
À utiliser avec (équipement) Glace, glace sèche, azote liquide, alcool et solutions salines
Comprend Bac avec couvercle
Description Bac avec couvercle
Matériau EVA
Type de produit Cryo-Safe Boîte de réfrigération
Quantité 1
Couleur Vert
Capacité (métrique) 9 l
Autoclavable Non autoclavable
Régulation de la température Non