Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon d’évaporation avec joint rodé conique
Code produit 11886084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 2000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11886084 Capacité : 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11886084 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03042973
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu spécialement pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs Les flacons d’évaporation avec joints rodés coniques Lenz Laborglasinstrumente™ peuvent être utilisés pour la réalisation de solutions ou pour recevoir, contenir, collecter ou mesurer des produits chimiques et sont fabriqués à partir de verre durable DURAN™.
  • Avec col central et joint conique
  • Piriforme avec une étiquette d’inscription
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Type de goulot Centre
Diamètre (métrique) externe 158 mm