Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire sphérique intégré Evolution™ ISA-220
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Relevez les défis les plus difficiles liés à la mesure des échantillons grâce à l’accessoire pour la sphère d’intégration Thermo Scientific™ Evolution™ ISA-220. Cet accessoire très efficace mesure les matières solides présentant une diffusion au moyen de solutions de réflectance et de diffusion par transmission. Fabriquée avec du Spectralon™, la norme de qualité en matière de revêtements de réflectance diffuse, cette sphère d’intégration de 60 mm de diamètre offre des performances de mesure à 2 A (1 %T ou 1 %R) et au-delà, égalant ou dépassant la plage de mesure des sphères plus volumineuses bien plus onéreuses. Les matières solides réfractaires, les films et les matières solides translucides peuvent être mesurés directement à l’aide de pinces standard. Pour une utilisation avec les spectrophotomètres UV-Vis Thermo Scientific Evolution 220 et Evolution 260 Bio.
Mesure de solutions présentant une diffusion
Les solutions avec particules en suspension, même les particules trop petites pour être vues à l’œil nu, dispersent la lumière dans toutes les longueurs d’onde en plus de toute absorbance électronique associée à l’espèce en solution que vous voulez analyser. Cette diffusion atténue le faisceau, de sorte que la transmittance mesurée est plus faible (l’absorbance est plus élevée) que la “véritable” valeur pour l’analyte. Dans une expérience de cuvette conventionnelle, la majorité de la lumière qui s’écarte de l’axe du faisceau n’atteint pas le détecteur. Avec une sphère d’intégration directement derrière l’échantillon, la quasi-totalité de la lumière dispersée pénètre dans la sphère où les photons rebondissent jusqu’à ce qu’ils frappent le détecteur et sont mesurés comme une lumière transmise. Avec la sphère d’intégration ISA-220, vos mesures de solutions de diffusion deviennent plus précises, plus reproductibles, et beaucoup moins dépendantes de la distribution des tailles de particules en solution qu’elles ne le seraient dans une simple expérience de cuvette.
Mesure de matières solides présentant une diffusion
Quelle est la quantité de lumière d’une longueur d’onde particulière qui traverse la paroi de votre récipient ? Quelle est l’efficacité de votre revêtement ou de votre additif absorbant les UV ? Si vous mesurez des matières solides présentant une diffusion sans sphère d’intégration, vous ne mesurez que les photons qui traversent le matériau et restent sur l’axe. Le résultat, c’est que vous obtenez une lecture artificiellement basse de la transmittance totale. Pour les parois de récipient à diffusion élevée, l’erreur peut atteindre une valeur de 1000x ! Choisissez l’ISA-220 pour mesurer combien de lumière passe vraiment à travers votre matériau.
Matières solides réfractaires
Si votre matériau est un solide monolithique, la seule façon de mesurer ses propriétés d’absorption électronique est d’en refléter les photons. Dans ce cas, une sphère d’intégration est la seule option. La lumière réfléchie à tous les angles est capturée et mesurée par la sphère. Le logiciel Thermo Scientific™ INSIGHT™ pour Evolution™ Thermo Scientific™ 220 peut mesurer directement dans les unités Kubelka-Munk pour simplifier vos études de structure électronique. Si vous avez besoin de mesurer la couleur d’un objet que vous pouvez le faire. Il vous suffit de le scanner sur la plage de couleur de votre choix et d’utiliser notre logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc pour calculer les paramètres de couleur dont vous avez besoin.
Poudres
Choisissez le support de cellule en poudre ISA-220 et vous n’avez besoin que de 0,5 cc de matériau pour effectuer votre mesure. Le support de cellule en poudre est fourni avec une cellule de référence remplie d’un bouchon Spectralon et d’une cellule d’échantillon dans laquelle un système ressort/piston comprime soigneusement votre échantillon finement broyé pour une mesure précise.
Spécification
Spécification
| Type | Disque Spectralon blanc de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Accessoire sphérique intégré ISA-220 |
| Utilisation | 1 inch diameter calibrated Spectralon™ disc. Used to establish a calibrated 100% T baseline for high accuracy or pseudo-absolute reflectance measurements. The reflectance of Spectralon is slightly less than 100%. Upload the calibration file that ships with this piece and the instrument will take its reflectance at each wavelength not as 100% but as the calibration value. |