Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètres à congélateur / réfrigérateur avec étalonnage pour système de consignation de données Excursion-Trac™
Code produit 16651323 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
1
2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux unitSize
16651323 1 1 pièce
16661323 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16651323
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La mémoire de roulement conserve les 525 600 observations de température les plus récentes.
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • La mémoire peut être effacée après le téléchargement des données et des événements d’alarme
  • Définissez des limites et enregistrez jusqu’à 10 événements d’alarme uniques
  • Smart-Alarm™ L'alarme visuelle/sonore continue d'alerter même si les conditions reviennent à la normale.
  • L'affichage —triple indique simultanément la température maximale, minimale et la température actuelle.
Spécification
Type Enregistreur de données cryo-température
Mémoire des données 525 600 lectures
Étalonnage NIST
Comprend Étalonnage ; 1 sonde en acier inox
Canaux 1
Matériau Acier inox (capteur)
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution de la température 0,01°C
Plage de températures (métrique) minus;200 à 105°C