Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètres à congélateur / réfrigérateur avec étalonnage pour système de consignation de données Excursion-Trac™
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- La mémoire peut être effacée après le téléchargement des données et des événements d’alarme
- Définissez des limites et enregistrez jusqu’à 10 événements d’alarme uniques
- Smart-Alarm™ L'alarme visuelle/sonore continue d'alerter même si les conditions reviennent à la normale.
- L'affichage —triple indique simultanément la température maximale, minimale et la température actuelle.
Specifications
Specifications
| Type | Enregistreur de données cryo-température |
| Mémoire des données | 525 600 lectures |
| Étalonnage | NIST |
| Comprend | Étalonnage ; 2 sondes en acier inox |
| Canaux | 2 |
| Matériau | Acier inox (capteur) |
| Précision (température) | ± 0,25°C |
| Résolution de la température | 0,01°C |
| Plage de températures (métrique) | minus;200 à 105°C |