Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermo-hygromètres d’enregistrement des données Excursion-Trac™ avec étalonnage
Code produit 16631323 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mémoire des données:
525 600 lectures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mémoire des données Conditionnement
16631323 525 600 lectures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16631323
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfait pour surveiller les conditions dans les entrepôts, les laboratoires et les chambres environnementales.
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • Enregistre jusqu’à 30 événements d’alarme uniques
  • L’alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue de s’alerter même en cas de retour à la normale
Spécification
Type Thermohygromètre avec baromètre et étalonnage
Mémoire des données 525 600 lectures
Étalonnage NIST
Canaux 1
Précision (humidité relative) ±3 % HR entre 5 et 75 %, sinon ±5 % HR
Précision (température) ±0,4°°C
Plage d’humidité 0 à 95 % HR, sans condensation
Résolution (humidité relative) 0,1 % HR
Résolution de la température 0,1°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 65°C