Learn More
Fisherbrand™ Sonde externe
Code produit 15303548 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique):
0°C à 400°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) Conditionnement
15303548 0°C à 400°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15303548
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Plaques chauffantes et agitateurs à plaque chauffante Isotemp (±1,8°C à 70°C) et Isotemp Advanced (±1,2°C à 70°C)
  • Optimisez la souplesse et la performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaques chauffantes et agitateurs à plaque chauffante Isotemp (±1,8°C à 70°C) et Isotemp Advanced (±1,2°C à 70°C)
Température (métrique) 0°C à 400°C
Type Sonde