Description
- Optimisez la souplesse et la performance
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes et agitateurs à plaque chauffante Isotemp (±1,0°C à 70°C) et Isotemp Advanced (±0,5°C à 70°C) |
| Fréquence | Acier inoxydable |
| Température (métrique) | 0°C à 400°C |
| Type | Sonde |
| Matériau | Acier inoxydable |