Learn More
Velp™ Sonde externe
Code produit 15339654 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du corps:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du corps Conditionnement
15339654 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15339654 Fournisseur Velp™ Code fournisseur A00000268
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La sonde externe VELP est destinée à être utilisée avec les agitateurs à plaque chauffante AREC.X et AREX digital
  • Accessoires
Spécification
Précision ± 1°C (PT100)
À utiliser avec (équipement) AREC.X et AREX DIGITAL
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) en fonctionnement 310°C
Type Sonde
Diamètre (métrique) du corps 3 mm