Learn More
Globe Scientific Extra Long Transfer Pipets
Code produit 31923612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 mL
23 mL
Type d’emballage:
100/Box
100/Pk., 10 Pk/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
400 pièces
5000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Conditionnement
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31923822 6 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. 400 pièces
31923689 23 mL 100/Box 100 pièces
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. 1000 pièces
31922698 23 mL Individually Wrapped, 100/Cs. 100 pièces
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31923612 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 139030
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
These pipets are ideal for reaching into large bottles, 24-hour urine containers, jars and cylinders.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 2.3 mL
Calibré No
Matériau LDPE
Stérilité Non-sterile
Gouttes/ml 25
Graduée No
Longueur (impériale) 9 in.
Type d’emballage 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Couleur Natural
Volume (métrique) 6 mL
Longueur (métrique) 225 mm
Type Transfer Pipet
Jetable Single-use