Description
- Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
- Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumeric |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
| Certifiés | Sans RNase / DNase, ni ADN humain |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Cell Culture Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |