Julabo™ Bains réfrigérants à circulation F Series avec compresseur d’air
Code produit 11994858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,6 L
7,5 L
9,5 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Capacité (métrique)
Conditionnement
11994858
2,6 L
1 pièce
15194342
7,5 L
1 pièce
15214373
9,5 L
1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
11994858
Fournisseur
Julabo™Code fournisseur
9620025
3626.01€ 2665.00€/ 1 pièces Économisez 961.01€ 26% de réduction
2398.50 EUR valable jusqu'au 2026-12-31 MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Nécessite très peu d’espace en laboratoire et présente un coût d’acquisition très faible. . Les bains réfrigérants à circulation Julabo™ F Series avec compresseur d’air représentent un bon moyen de remplacer les systèmes coûteux utilisant l’eau du r
Fonctionnement respectueux de l’environnement avec une faible consommation d’énergie
Conception compacte
Clavier à membrane étanche avec affichage LED de la température
Remplissage et vidange simples
Indicateur du niveau de remplissage
Peut être utilisé avec de l’eau, de l’eau / glycol, Julabo Thermal G
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.