Description
- Électrode combinée sensible aux ions fluorure avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnelle à la concentration ionique
- Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
- L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible à la même température que l’échantillon
- Température de mesure de 0 à 50°C
Spécification
Spécification
| Description | Électrode combinée sensible aux ions fluorure avec surface plate interchangeable à membrane solide |
| Électrode | Sélective d’ions |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° C à 50° C (mesure de la température) |
| Type | Électrode |
| Paramètre | Fluorure |