Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F1.5
Code produit 13598460 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu et stockage:
1,5 mL Smartblock
Avec plaque Smartblock
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu et stockage Conditionnement
13598460 1,5 mL Smartblock 1 pièce
13508470 Avec plaque Smartblock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13598460 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5384000012
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce thermocycleur pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides. L’Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F1.5 est équipé d’un bloc fixe pour plaques et tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml. Prévient la formation de condensats dans les petits récipients grâce au couvercle chauffant Eppendorf ThermoTop (en option).
  • La technologie antiéclaboussure empêche l’apparition de gouttes sur le couvercle et la contamination croisée
  • Chauffage et mélange dans des récipients de réaction de 0,5, 1,5, 2,0 ml (F0.5/F1.5/F2.0) ou sur des plaques (FP)
  • Jusqu’à 1 500 tr/min (F1.5 / F2.0) ou 2 000 tr/min (F0.5 / FP) pour un mélange efficace des échantillons
  • Technologie 2DMix-Control exceptionnelle pour des performances de mélange d’échantillons supérieures
  • Touches de températures prédéfinies (37°C, 42°C, 56°C et 95°C) pour un fonctionnement simple et intuitif
  • Vitesse de chauffage très rapide, jusqu’à 18°C/min, pour réduire le temps d’attente
  • Eppendorf PhysioCare Concept offre une conception et un fonctionnement ergonomiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Max. ±0,5 °C à 20 °C à 45 °C
Contenu et stockage 1,5 mL Smartblock
Plage de températures (métrique) 1 °C à 100 °C
À utiliser avec (application) Utilisé pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides
Comprend USB Interface
Modèle ThermoMixer F1.5
Vitesse 300 à 1 500 tr/min
Largeur (métrique) 206 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Profondeur (métrique) 304 mm
Alimentation électrique 220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Tension 220 à 240 V
Fréquence 50 à 60 Hz