Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15531905
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
1 à 10 μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Pointes compatibles:
ClipTip 1000
ClipTip 12,5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) Pointes compatibles unitSize
15531905 100 à 1000 μl ClipTip 1000 1 pièce
15571895 1 à 10 μl ClipTip 20 1 pièce
15581895 2 à 20 μl ClipTip 20 1 pièce
15591895 5 à 50 μl ClipTip 50 1 pièce
15501905 10 à 100 μl ClipTip 200 1 pièce
15511905 20 à 200 μl ClipTip 200 1 pièce
15521905 30 à 300 μl ClipTip 300 1 pièce
15976132 0,1 à 2 μl ClipTip 12,5 Ext 1 pièce
15996132 1 à 10 μl ClipTip 12,5 Ext 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Code produit. 15531905 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4641230N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Verrouillez fermement les pointes à la pipette avec une étanchéité parfaite grâce à la technologie ClipTip, afin qu’elles ne se desserrent pas ou ne tombent pas. Poignée légère combinée à une fixation ne nécessitant qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Assurez un ajustement sécurisé grâce à la technologie ClipTip, qui verrouille fermement les pointes à la pipette, assurant une étanchéité parfaite et évitant qu’elles ne se desserrent pas ou ne tombent pas. La conception légère de la poignée associée au peu de force requise pour la fixation et l’éjection de la pointe permettent d’accroître la conformité lors du pipetage. Appréciez la différence.
Un pipetage sans souci avec la seule pointe qui se clipse.
Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Sentez la différence.
Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les cônes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les cônes.
Pour en savoir plus >
Contact ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection du cône et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le piston pour régler le volume et appuyez dessus pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-°doigt réglable sur 120–, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet– de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Pipetage de petit volume amélioré
Les nouveaux modèles 0,1 à 2 μl et les versions améliorées 1 à 10 μl permettent d’optimiser les performances de vos applications de petit volume.
Large gamme de pointes de pipettes ClipTip
Tailles compatibles avec les pipettes F1-ClipTip : 12,5 ext., 20, 50, 200, 300, 300 ext. et 1 000 μl
Garantie à vie
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles ClipTip 1000
Description F1-ClipTip
Couleur Bleu
Nombre de canaux 1
Gamme de produits F1-ClipTip
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Incréments 1 μl
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.