Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F2.0
Code produit 15346551 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15346551 EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15346551 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5387000013
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour les applications courantes établies de mélange et de chauffage. L’Eppendorf™ ThermoMixer™ modèle F2.0 est équipé d’un bloc fixe pour plaques et tubes de 2,0 ml.
  • Prévient la formation de condensats dans les petits récipients grâce au couvercle chauffant Eppendorf ThermoTop en option
  • Chauffage et mélange dans des récipients de réaction de 2,0 ml
  • Mélange efficace jusqu’à 1 500 tr/min
  • Technologie 2DMix-Control exceptionnelle pour des performances de mélange d’échantillons supérieures
  • La technologie antiéclaboussure empêche l’apparition de gouttes sur le couvercle et la contamination croisée
  • Compatible avec Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) pour la manipulation d’échantillons sans condensation
  • Touches de températures prédéfinies (37°C, 42°C, 56°C et 95°C) pour un fonctionnement simple et intuitif
  • Vitesse de chauffage très rapide, jusqu’à 13°C/min, réduisant ainsi le temps d’attente
  • Eppendorf PhysioCare Concept offre une conception et un fonctionnement ergonomiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Max. ±0,5 °C à 20 °C à 45 °C
Contenu et stockage Thermoblock 24 x 2 ml, UE
Capacité Tubes de 2 ml
No. of Places 24
Type de prise EU
Plage de températures (métrique) 1 °C à 100 °C
À utiliser avec (application) Utilisé pour la transformation des souches de bactéries et des plasmides
Comprend USB Interface
Modèle ThermoMixer F2.0
Vitesse 300 à 1 500 tr/min
Largeur (métrique) 206 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Profondeur (métrique) 304 mm
Alimentation électrique 220 à 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Tension 220 à 240 V
Fréquence 50 à 60 Hz