Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques de 15 ml
BIOPHARMA
Code produit 10468502 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
En vrac
Rack
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10468502 Rack 500 pièces
10263041 En vrac 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10468502 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 352099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.36€
    211.37€ / 500 pièces
    Économisez 25.99€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons étanches bombés bleus (filetés pour une adaptation parfaite aux tubes Corning Falcon uniquement). 14-959-53A fourni avec un rack.
Testés pour résister à des forces centrifuges de 12 000 de FCR (polypropylène) ou de 1 800 de FCR (polystyrène) dans un rotor entièrement pris en charge avec de l’eau à température ambiante. Falcon™ Les tubes à centrifuger coniques de 15 mL sont idéaux pour la centrifugation cellulaire, la mise en pellet et la séparation par gradient de densité.
  • Répond aux exigences de qualité bioanalytique et fournit des performances inégalées en matière d’applications de recherche critique
  • Conception unique à double bouchon fileté réduisant le filetage transversal et les fuites
  • Graduations faciles à lire
  • Propriétés biologiques et physiques homogènes
  • Idéal pour le stockage cryogénique à long terme d'échantillons à -80 °C (°tubes en polypropylène)
Le tube le plus fiable du laboratoire
Les tubes coniques Falcon sont des outils de haute qualité faciles à utiliser pour protéger vos échantillons précieux. La conception et la fabrication ultramodernes créent des tubes conçus pour offrir une haute résistance, une grande stabilité de la température et pour effectuer des opérations dans vos applications critiques. Ils protègent vos échantillons précieux lors de la centrifugation, du vortex et du stockage à long terme dans le congélateur. Pour relever ce défi intense, les tubes Falcon sont conçus pour :
  • Haute résistance : Une conception de moule de pointe, associée à une sélection de résine avancée, permet de créer des parois de tubes conçues pour résister à des conditions de contrainte élevées.
  • Non apyrogène : testé à moins de 0,1 UE/mL
  • Non-toxicité : Les résines sont sélectionnées grâce à un processus rigoureux de contrôle aux États-Unis. Pharmacopée (USP ) tests de toxicité
  • Faible liaison protéique : Corning Les ingénieurs et les scientifiques recherchent constamment des matériaux et des procédés qui minimisent les interférences induites par la verrerie de laboratoire, telles que la liaison des protéines.
  • Emballage de qualité : Les tubes Falcon, en plus d’offrir des performances de qualité bioanalytique, utilisent un emballage de style médical pour mieux assurer une présentation stérile. Les tubes coniques sont conditionnés dans des racks réutilisables pratiques ou des conditionnements en vrac compacts et respectueux de l’environnement.
Informations sur la commande
Disponibles en sachets ou en racks en polystyrène recyclables.
Compliance
Fabriqué selon la norme ISO 9001:2000 et la FDA Quality System Regulation dans le chapitre 1, titre 21, section 820 du CFR. Dispositif médical de classe I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, FDA, CFR
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polystyrène
Conditionnement Rack
Quantité 50/Pk., 500/Cs.
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 120 mm
Capacité (impériale) 0,507 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis avec joint bombé
Surface d’écriture Yes
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 1800 x g
À utiliser avec (application) Centrifugation cellulaire (granulation des cellules bactériennes, séparation par gradient de densité) ; Biologie moléculaire (purification et précipitation des acides nucléiques), stockage des échantillons (stable 4° jusqu'à 60 °C); Centrifugation des précipités