Learn More
Falcon™ Tubes à centrifuger coniques haute clarté de 50 mL
BIOPHARMA
Code produit 10203001 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Rack
Sachet
FCR max.:
16 000 x g
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement FCR max. Conditionnement
10203001 Rack 16 000 x g 500 pièces
10788561 Sachet 16 000 x g 500 pièces
12716688 Rack 16 000 x g 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10203001 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 352098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.80€
    233.12€ / 500 pièces
    Économisez 28.68€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis à dessus plat en PE bleu 33 mm (filetés pour une adaptation parfaite aux tubes Corning Falcon uniquement).
Testés pour résister à la centrifugation de 16 000 RCF dans un rotor entièrement supporté avec de l’eau à température ambiante. Falcon Les tubes centrifugeuses coniques de 50 mL sont idéaux pour la centrifugation par cellules ; le pelletage ; la séparation par gradients de densité.
Convient aux applications de biologie moléculaire, notamment la concentration de bactéries pour l'isolement de l'ADN, la purification et la précipitation des acides nucléiques ; le stockage d'échantillons (température ambiante à -80 °C) ; et la centrifugation des précipités. 
  • Surface hydrophobe biologiquement inerte pour une bonne récupération cellulaire ou protéique
  • Graduations bleu foncé par incréments de 5 mL
  • La surface d’écriture blanche résiste aux solvants
  • Irradié pour la stérilité
 Polypropylène clarifié
  • Résistant aux alcools et aux solvants organiques légers (non recommandés pour les procédures d’extraction)
  • Paroi translucide pour une bonne visualisation
  • Stable de -80 °C à +121 °C (-112 °F à +250 °F)
  • Résiste à des forces centrifuges jusqu’à 16 000 x g de FCR
Informations sur la commande
Disponibles dans des sacs ou des racks en polystyrène recyclables de 25 boîtes de 500.
Compliance
Fabriqués selon la norme ISO 9001: 2000 et la FDA Quality System Regulation dans le chapitre 1, titre 21, section 820 du CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, FDA, CFR
Couleur de bouchon Bleu
Diamètre (impériale) extérieur 1,2 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour l’isolement d’ADN, la purification et la précipitation d’acides nucléiques, les applications de centrifugation cellulaire
Nbre par carton 500
Conditionnement Rack
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 115 mm
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Plateau avec joint de jante
Surface d’écriture Pastille de marquage blanche
Diamètre (métrique) 30 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 16 000 x g