Learn More
Falcon™ Microplaque à fond en U traitée pour culture cellulaire à 96 puits
Code produit 10777241 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1/boîte ; 50/carton
5/boîte ; 50/carton
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10777241 1/boîte ; 50/carton 50 pièces
10469392 5/boîte ; 50/carton 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777241 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.74€
    183.47€ / 50 pièces
    Économisez 20.27€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
  • Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
  • Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
  • Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,36 cm2
Array 8 x 12
Conditionnement 1/boîte ; 50/carton
Type de liaison Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1,5 à 2,2 ml
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume total (métrique) du puits 0,32 mL
Type de puits Fond rond (puits en U)
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 1/boîte
Quantité 50/carton