Learn More
Falcon™ Boîtes de Petri bactériologiques avec couvercle
BIOPHARMA
Code produit 10390961 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
15 mm
Surface de culture:
11,78 cm2
151 cm2
21,29 cm2
56,5 cm2
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Surface de culture Conditionnement
10390961 35 mm 10 mm 11,78 cm2 500 pièces
10663323 60 mm 15 mm 21,29 cm2 500 pièces
10720052 100 mm 15 mm 56,5 cm2 500 pièces
10432141 150 mm 15 mm 151 cm2 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10390961 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 351008
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS transparent pour sa grande transparence optique. Les boîtes de Petri bactériologiques Falcon™ ne sont pas traitées pour la culture tissulaire en vue de l’adhérence de cellules, pour les applications pour lesquelles cette adhérence n’est pas so
Les boîtes de Petri bactériologiques Corning Falcon ne sont pas traitées pour la culture tissulaire en vue de l’adhérence des cellules, dans les applications où cette adhérence n’est pas souhaitée. En PS transparent pour sa grande transparence optique. La surface est hydrophobe.
  • Fabrication durable permettant de manipuler la boîte de façon stable
  • PS vierge transparent pour une clarté optique
  • Stérile
  • Dimensions indiquées (diamètre x hauteur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 11,78 cm2
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Arrondi
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Petri pour culture cellulaire
Nbre par carton 500/carton
Nb par paquet 20/Bte
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 35 mm