Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire
BIOPHARMA
Code produit 10668291 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
1 mu;m
3 μm
8 μm
Couleur:
Translucide
Transparente
Conditionnement:
48 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Couleur unitSize
10668291 3 μm Transparente 48 pièces
10421761 0,4 μm Transparente 48 pièces
10718502 3 μm Translucide 48 pièces
10136410 8 μm Transparente 48 pièces
10055220 1 mu;m Transparente 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10668291 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353096
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec des plaques à 24 puits. Les inserts de culture cellulaire Falcon™ (culture cellulaire sur des supports perméables) entraînent une meilleure différenciation morphologique et/ou physiologique de nombreux types de cellules.
  • Tracé PET Les membranes ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane.
  • Faible liaison aux protéines PET membrane
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Une grande variété de configurations comprenant 6, 12 et 24 puits
  • Un large choix de tailles de pores de membrane : 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μdiamètre m
  • Conditionnés dans des blisters individuels, 48 inserts/boîte
  • Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
  • La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 0,3 cm2
Matériau PET
Densité des pores 8 ±2 x 10 54 pores/cm 2
Porosité 3 μm
Type Membrane
À utiliser avec (équipement) Plaque à 24 puits
Diamètre (métrique) du filtre 6,4mm
Nb par paquet 8/boîte
Nbre par carton 48/carton
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Couleur Transparente
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24