Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 6 puits
Tous les produits Corning Produits
Description
- Tracé PET Les membranes ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane.
- Faible liaison aux protéines PET membrane
- Stérilisation par irradiation gamma
- Une grande variété de configurations comprenant 6, 12 et 24 puits
- Un large choix de tailles de pores de membrane : 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μdiamètre m
- Conditionnés dans des blisters individuels, 48 inserts/boîte
- Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
- La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau | PET |
| Densité des pores | 1,6 x 10⁶ pores/ cm² |
| Porosité | 1 mu;m |
| Type | Membrane transparente |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 6 puits |
| Diamètre (métrique) du filtre | 23,1mm |
| Quantité | 6/Pk., 48/Cs. |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Traitement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Afficher plus |