Learn More
Descripción
- Tracé PET Les membranes ont une surface lisse et des pores cylindriques définis qui traversent la membrane.
- Faible liaison aux protéines PET membrane
- Stérilisation par irradiation gamma
- Une grande variété de configurations comprenant 6, 12 et 24 puits
- Un large choix de tailles de pores de membrane : 0,4, 1,0, 3,0 et 8,0 μdiamètre m
- Conditionnés dans des blisters individuels, 48 inserts/boîte
- Les boîtiers d’insert traités pour culture non tissulaire évitent la croissance libre des cellules sur les parois de l’insert
- La conception innovante de la suspension facilite le pipetage et permet la coculture
Información de órdenes
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Especificaciones
Especificaciones
| Surface de culture | 4,2 cm2 |
| Matériau | PET |
| Densité des pores | 1,6 x 10⁶ pores/ cm² |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Membrane transparente |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 6 puits |
| Diamètre (métrique) du filtre | 23,1mm |
| Nb par paquet | 6/boîte |
| Nbre par carton | 48/carton |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?