Learn More
Falcon™ Multi-flacons pour culture cellulaire
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11587421 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
525 cm2
875 cm2
Revêtement de surface:
Traitement TC à 3 couches
Traitement physique de surface
Conditionnement:
12 pièces
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Revêtement de surface unitSize
11587421 525 cm2 Traitement TC à 3 couches 12 pièces
11597421 875 cm2 Traitement physique de surface 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11587421 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    164.92€ / 12 pièces
    Économisez 12.08€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boostez rapidement et facilement la croissance des cellules, tout en améliorant la productivité du flux de travaux de culture cellulaire. Les mini-flacons de culture cellulaire Falcon™ permettent la distribution uniforme de milieu dans toutes les co
Augmentez la productivité en favorisant une croissance cellulaire plus rapide et plus facile. Les formats 3 ou 5 couches fournissent respectivement 525 cm2 et 875 cm2 de surface de croissance cellulaire.
  • Distribution uniforme de milieu dans toutes les couches pour une croissance des cellules homogène
  • La possibilité de mélanger des cellules et des réactifs dans le multi-flacon Falcon offre un gain de temps
  • La conception souple permet de verser ou d’aspirer / récupérer les cellules avec une pipette
  • Traitement de surface homogène pour une évolution prévisible
  • Tracabilité assurée par l’impression du numéro de lot sur chaque flacon
  • Fabriqués conformément aux BPFa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 12/Cs.
Nb par paquet 2/Pk.
Type de produit Cell Culture Multi-Flask
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitement TC à 3 couches
Jetable Single-use
Graduated Yes
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangular
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 525 cm2
Traitement de surface Tissue Culture-treated
Volume (métrique) de travail 5 to 50 mL
Couches de plateaux 3
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.