Learn More
Falcon™ Chambres de culture cellulaire sur lame
BIOPHARMA
Code produit 10384501 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
0,7 cm2
1,7 cm2
Puits:
4
8
Nbre par carton:
24
96
Volume (métrique) utile:
0,7 à 0,8 ml
1 à 1,5 ml
Conditionnement:
24 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Puits Nbre par carton Volume (métrique) utile Conditionnement
10384501 1,7 cm2 4 24 1 à 1,5 ml 24 pièces
10162861 0,7 cm2 8 96 0,7 à 0,8 ml 96 pièces
10693472 1,7 cm2 4 96 1 à 1,5 ml 96 pièces
10364551 0,7 cm2 8 24 0,7 à 0,8 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10384501 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 354114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    195.36€ / 24 pièces
    Économisez 14.64€
    6% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Couvercle en PS muni d’une poignée, outil d’extraction de sécurité
Conditionnées en plateaux pour incubation jetables. Les lames compartimentées pour culture cellulaire Falcon™ sont idéales pour l’amplification / hybridation in situ d’ADN, la pathologie / le typage tissulaire et tumoral ou toute étude nécessitant u
  • Simplifiez l’analyse : cultivez, fixez, colorez et examinez vos échantillons au microscope sans avoir à transférer les cellules
  • Chambre en polystyrène collée sur une lame de microscope en verre (25 × 75 mm) spécialement nettoyée et rincée trois fois
  • L’outil de retrait de sécurité sépare les puits de la lame ; le joint reste attaché au récipient en plastique, empêche la contamination croisée et n’interfère pas avec le traitement ultérieur
  • Stérile
  • Utilisez jusqu’à 8 conditions de culture différentes sur une seule lame de microscope en verre
  • Étiquetage numérique ; disponibles en format 4-puits et 8-puits
Informations sur la commande
Disponibles avec 1, 2, 4, ou 8 puits, numérotés pour faciliter l’identification. Fourni avec couvercle en polystyrène avec poignée. Conditionnées en plateaux pour incubation jetables. Chaque plateau contient 12 lames.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame pour culture cellulaire
Puits 4
Surface de culture 1,7 cm2
Volume (métrique) utile 1 à 1,5 ml
À utiliser avec (application) Amplification ou hybridation in situ d’ADN, pathologie ou typage tissulaire et tumoral ou toute étude nécessitant une petite zone de culture accessible
Comprend Couvercle en polystyrène muni d’une poignée, outil de déverrouillage de sécurité
Nbre par carton 24