Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène jetables, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10282371 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 ml
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Conditionnement
10282371 10 mL 0,1 ml 200 pièces
10058840 1 ml 0,01 mL 1000 pièces
10189950 2 mL 0,01 mL 1000 pièces
10468312 5 mL 0,1 ml 200 pièces
10701942 25 ml 0,25 ml 200 pièces
10683282 25 ml 0,5 ml 200 pièces
10282441 50 ml 1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10282371 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 357551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.85€
    84.20€ / 200 pièces
    Économisez 8.65€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques en PS jetables Falcon™ sont conditionnées individuellement.
  • Pipettes en polystyrène jetables pour les applications de culture tissulaire, bactériologique et de recherche
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
  • Sans ESB / EST
  • Graduations négatives pour capacité supplémentaire
  • Graduations inversées (sauf 1 ml)
  • Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
  • Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
  • Précis ±2 % au volume total (à l'exclusion des volumes de 1 et 2 mL)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipettes est un moyen simple et rapide d’apporter des graduations à votre visibilité. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent vous faire face à chaque fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3%
Bouchon d’aspirateur Oui
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Apyrogènes, ISO 9001 : 2000, FDA, 820 CFR
Coefficient de variation 1,5 %
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation de culture de tissu ou de solution non toxique
Graduée Oui
Graduations 0,1 ml
Type de graduation Négatif, remises de diplômes inversées
Graduations négatives 3 mL
Quantité 200/carton
Type de pointe Étalon
Tolérance ±2%
Type d’emballage Conditionnement individuel, papier-plastique
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 mL
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique