Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond
BIOPHARMA
Code produit 10186400 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
8 mL
14 mL
16 mL
19 mL
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Bouchon à vis
Non inclus
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000/carton
Conditionnement individuel, 500/boîte
En vrac, 1000/boîte
Sachet de 125, 1000/boîte
Sachet de 25 ; 500/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Stérilité Conditionnement Conditionnement
10186400 5 mL Bouchon à clipser Stérile Sachet de 125, 1000/boîte 1000 pièces
10694331 19 mL Bouchon à vis Stérile Conditionnement individuel, 500/boîte 500 pièces
12678475 16 mL Bouchon à vis Stérile Conditionnement individuel, 500/boîte 500 pièces
10769861 16 mL Bouchon à vis Stérile Sachet de 125, 1000/boîte 1000 pièces
10186360 5 mL Non inclus Non stérile En vrac, 1000/boîte 1000 pièces
10100151 5 mL Bouchon à clipser Stérile Sachet de 25 ; 500/boîte 500 pièces
10568531 14 mL Bouchon à clipser Stérile Sachet de 25 ; 500/boîte 500 pièces
10252421 14 mL Bouchon à clipser Stérile Sachet de 25 ; 500/boîte 500 pièces
10222901 8 mL Bouchon à vis Stérile Sachet de 125, 1000/boîte 1000 pièces
10481751 14 mL Bouchon à clipser Stérile Sachet de 125, 1000/boîte 1000 pièces
10579511 5 mL Non inclus Stérile 1000/carton 1000 pièces
10088710 5 mL Bouchon à clipser Stérile Conditionnement individuel, 500/boîte 500 pièces
10408851 14 mL Non inclus Stérile Sachet de 125, 1000/boîte 1000 pièces
10769331 14 mL Bouchon à clipser Stérile Conditionnement individuel, 500/boîte 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10186400 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 352054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.45€
    217.54€ / 1000 pièces
    Économisez 24.91€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PS optiquement transparent pour faciliter la visualisation de l’échantillon. Les tubes en PS à fond rond Falcon™ sont largement utilisés et référencés dans les protocoles de laboratoire.
  • Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
  • Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
  • Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
  • Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
  • Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
  • Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
  • Matériaux d’emballage de style médical
  • Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
  • Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
Description 1400 x G
Capacité (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polystyrène
Forme Fond rond
Jetable Usage unique
Comprend Bouchon à clipser à deux positions
Conditionnement Sachet de 125, 1000/boîte
Stérilité Stérile
Graduated Non
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de bouchon Bouchon à clipser
Type de produit Tube à essai