Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10156420 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0.1 ml
0.25 ml
0,5 ml
1 ml
Graduations négatives:
0,4 ml
0,8 ml
2.5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives Couleur Conditionnement
10156420 5 ml 0.1 ml 2.5 ml Bleu 200 pièces
10024420 25 ml 0.25 ml 7 ml Violet 200 pièces
11513630 1 ml 0,01 mL 0,4 ml Jaune 1000 pièces
10742191 2 ml 0,01 mL 0,8 ml Vert 1000 pièces
10608261 10 ml 0,1 mL 3 ml Rouge 200 pièces
11533630 25 ml 0,5 ml 11 ml Violet 200 pièces
10702541 50 ml 1 ml 10 ml Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10156420 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 356543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.91€
    93.83€ / 200 pièces
    Économisez 10.08€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques Falcon™ sont conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en plastique Advantage™.
  • Pipettes en polystyrène jetables pour les applications de culture tissulaire, bactériologique et de recherche
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
  • Sans ESB / EST
  • Graduations négatives pour capacité supplémentaire
  • Graduations inversées (sauf 1 ml)
  • Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
  • Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
  • Précis ±2 % au volume total (à l'exclusion des volumes de 1 et 2 mL)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipettes est un moyen simple et rapide d’apporter des graduations à votre visibilité. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent vous faire face à chaque fois.
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3%
Bouchon d’aspirateur Oui
Autoclavable Non autoclavable
Coefficient de variation 1.5 %
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Culture tissulaire, diagnostic, manipulation des liquides
Graduée Oui
Graduations 0.1 ml
Type de graduation Graduations négatives, remises de diplômes inversées
Graduations négatives 2.5 ml
Type de pointe Étalon
Tolérance ±3%
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (impérial) 0,16 oz.
Couleur Bleu
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique