Learn More
Falcon™ Pipettes sérologiques en polystyrène, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11513630 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0.1 ml
0.25 ml
0,5 ml
1 ml
Graduations négatives:
0,4 ml
0,8 ml
2.5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives Couleur unitSize
11513630 1 ml 0,01 mL 0,4 ml Jaune 1000 pièces
10024420 25 ml 0.25 ml 7 ml Violet 200 pièces
10742191 2 ml 0,01 mL 0,8 ml Vert 1000 pièces
10156420 5 ml 0.1 ml 2.5 ml Bleu 200 pièces
10608261 10 ml 0,1 mL 3 ml Rouge 200 pièces
11533630 25 ml 0,5 ml 11 ml Violet 200 pièces
10702541 50 ml 1 ml 10 ml Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11513630 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 356521
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques Falcon™ sont conditionnées individuellement dans un emballage thermoformé en plastique Advantage™.
  • Pipettes en polystyrène jetables pour les applications de culture tissulaire, bactériologique et de recherche
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Non cytotoxiques, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
  • Sans ESB / EST
  • Graduations négatives pour capacité supplémentaire
  • Graduations inversées (sauf 1 ml)
  • Emballage avec code couleur et marquages pour faciliter l’identification
  • Bouchon en polyester pour éviter tout débordement
  • Précis ±2 % au volume total (à l'exclusion des volumes de 1 et 2 mL)
Système d’alignement des graduations
Le système d’alignement des graduations de pipettes est un moyen simple et rapide d’apporter des graduations à votre visibilité. Il suffit de faire apparaître ou de décoller le haut de l’emballage de la pipette et de l’aligner sur le pipeteur avant de retirer complètement la pipette de son emballage. Lorsque vous retirez la pipette de son emballage, les graduations doivent vous faire face à chaque fois.
Informations sur la commande
Quatre types de conditionnements résistants à la contamination sont disponibles : Conditionnement individuel en papier / plastique thermoformé ; Conditionnement individuel dans un emballage thermoformé Advantage tout en plastique ; Boîtes multiples dans des sachets ; Conditionnement en vrac
Compliance
Étalonné Pour administrer/expulser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3%
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Coefficient de variation 1,5%
Matériau Polystyrène
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Graduations négatives 0,4 ml
Quantité 1000/boîte
Type de pointe Étalon
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (impérial) 0,03 oz.
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique